Få mere at vide
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 18083180
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18083180 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0177.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
CAS 1879-09-0
Analyt- eller komponentnavne 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3
SMIL Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 178,1358 g/mol