Få mere at vide
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol |
| CAS | 1879-09-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol |
| Vis mere |