missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress 6-TAMRA

Artikelnummer. 16476918
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476918 10 mg
16462977 50 mg
16429467 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476918 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15943

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 6-TAMRA has been a widely used fluorophore for preparing bioconjugates, especially fluorescent antibody and avidin derivatives used in immunochemistry.

Tekniske data

Mængde 10 mg
Molekylvægt (g/mol) 430.45 g/mol
Opløselighed DMSO : 2.86 mg/mL (6.64 mM; Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 91809-67-5
Synonym 6-Carboxytetramethylrhodamine
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.