Få mere at vide
6-Sulfatoxy Melatonin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Sulfatoxy Melatonin Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O6S.Na/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-13(21-22(17,18)19)12(20-2)5-10(9)11;/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 350.055 |
| Procent renhed | >95% |