missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6'-Sialyllactose Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30422172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422172 10 mg
30409891 250 mg
30412966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS39740510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 157574-76-0
Molekylær formel C23H38NNaO19
Molekylvægt (g/mol) 655.53
Synonym 6'-Sialyllactose sodium, 6'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 6'-Sialyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-alpha-neuraminosyl)-(2-6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-glucose Sodium Salt
IUPAC navn sodium;(2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-2-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]oxane-2-carboxylate
SMIL [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6'-Sialyllactose Sodium Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(28)24-13-8(29)2-23(22(38)39,43-20(13)15(34)10(31)4-26)40-6-12-16(35)17(36)18(37)21(41-12)42-19(11(32)5-27)14(33)9(30)3-25;/h3,8-21,26-27,29-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,28)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,23+;/m0./s1
Formel vægt 655.1936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.