Få mere at vide
[6]-Shogaol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [6]-Shogaol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+ |
| Formel vægt | 276.1725 |