missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[6]-Shogaol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [6]-Shogaol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+ |
| Formel vægt | 276.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?