Få mere at vide
Invitrogen™ 6-ROX, SE (6-Carboxy-X-Rhodamine, Succinimidyl Ester), enkelt isomer
Beskrivelse
Den isomeriske 6-ROX, SE er en amin-reaktiv form af carboxy-X-rhodamin og anvendes bredt til oligonukleotidmærkning og automatiserede DNA-sekventeringsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | 6-ROX SE |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.