Få mere at vide
MedChemExpress 6-ROX
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.6 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (46.76 mM; Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 194785-18-7 |
| Synonym | 6-Carboxy-X-rhodamine |