Få mere at vide
(6'R)-b, ε-Carotene, TRC
Artikelnummer. 17947934
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
17947934 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 17947934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1842200.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alpha-Carotene
CAS 7488-99-5
Molekylær formel C40 H56
Mængde 0.5 mg
Synonym (6'R)-b,Epsilon-Carotene;β,ε-Carotene, (6'R)-, α-Carotene (natural) (8CI), (6'R)-β,ε-Carotene, (+)-α-Carotene, (6'R)-α-Carotene, all-trans-α-Carotene, α-Carotene
InChI formel InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
SMIL C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@H]2C(=CCCC2(C)C)C
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-[(1R)-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexen
Molekylvægt (g/mol) 536.873
Formel vægt 536.438