Få mere at vide
6(R)-[2-(8(S)-Hydroxy]-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydro-1(S)-naphthyl]ethyl-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lovastatin diol lactone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 320.1988 |