Få mere at vide
6-Quinoxalincarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Quinoxalinecarboxylic Acid |
| CAS | 6925-00-4 |
| Molekylær formel | C9H6N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Quinoxaline-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2nccnc2c1 |
| IUPAC navn | quinoxalin-6-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.16 |
| Formel vægt | 174.0429 |