Få mere at vide
6-Quinoxalincarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30413426
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30413426 2 g
1 options
Artikelnummer. 30413426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7652602G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Molekylær formel C9H6N2O2
Mængde 2 g
Synonym Quinoxaline-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
IUPAC navn quinoxalin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 174.16
Formel vægt 174.0429