Få mere at vide
6-quinoxalincarboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744383
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744383 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10130732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10707095 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744383 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC11701EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 6925-00-4
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
InChI nøgle JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC navn quinoxalin-6-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 174.16
Procent renhed 95%