Få mere at vide
6-Quinoxalinemin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Quinoxalin-6-amine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2 |
| Formel vægt | 145.064 |