Få mere at vide
6-quinoxalinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366464
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366464 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10354322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC11714EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6298-37-9
Molekylær formel C8H7N3
Molekylvægt (g/mol) 145.17
MDL nummer MFCD00462821
InChI nøgle MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC navn quinoxalin-6-amin
SMIL NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinoxalinamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%