Få mere at vide
6-Quinolinol, TRC
Artikelnummer. 30410710
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30410710 100 g
1 options
Artikelnummer. 30410710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ740000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Molekylær formel C9H7NO
Mængde 100 g
Synonym 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
SMIL Oc1ccc2ncccc2c1
IUPAC navn Kinolin-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528