Få mere at vide
6-quinolinboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916511 1 g 1g
11926511 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 406463-06-7 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 406463-06-7
Molekylær formel C15H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 255.12
MDL nummer MFCD06411327
InChI nøgle VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
PubChem CID 16217784
IUPAC navn 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinolin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Farve Orange til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Solid or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.