Få mere at vide
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675155
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675155 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675155 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38001DA
Kemiske identifikatorer
CAS 450368-20-4
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD09064946
InChI nøgle HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23509740
SMIL OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylic acid, 6-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,6-1-pyrrolidinyl, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxylic acid
IUPAC navn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%