Få mere at vide
(6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587084
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587084 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10587084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-48-0
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD09702357
InChI nøgle INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229483
IUPAC navn (6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%