Få mere at vide
6-Propyluracil, Mikromol™
Artikelnummer. 30050986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3284.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Propyluracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Propyluracil
CAS 13345-08-9
Analyt- eller komponentnavne 6-Propyluracil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H10 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Uracil, 6-propyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Propyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Propyl-2-uracil, 6-Propylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Propyluracil, 6-n-Propyluracil, NSC 58559
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMIL CCCC1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 6-propyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 154.169 g/mol