Få mere at vide
6-Propylamino-7-deazapurine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Propylamino-7-deazapurine |
| CAS | 60972-21-6 |
| Molekylær formel | C9 H12 N4 |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4/c1-2-4-10-8-7-3-5-11-9(7)13-6-12-8/h3,5-6H,2,4H2,1H3,(H2,10,11,12,13) |
| SMIL | CCCNc1[nH]cnc2nccc12 |
| IUPAC navn | N-propyl-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vægt | 176.1062 |