Få mere at vide
6-Propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one |
| CAS | 16400-69-4 |
| Molekylær formel | C8 H12 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Acetoxy-4-(3-chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h3,6-7H,2,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1CC=CC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 2-propyl-2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.084 |