Få mere at vide
6-Prenyl-rac-naringenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Prenyl-rac-naringenin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 340.1311 |