Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 6-punkts ringlys
Artikelnummer. 15773032 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kold lyskilde KL300LED
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15773032 Kold lyskilde KL300LED 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15773032 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 172601
Forventet forsendelse: 18-11-2026
6-punkts ringlyset giver optimal belysning til kontrast og reducerer skygger. Monteres direkte på objektivet ved hjælp af fingerskrue. Til brug med kold lyskilde KL300LED.
  • 6-punkts ringlys med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Fiberbundt beskyttet med fleksibel metal PVC-beklædning.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
  • Omkostningseffektiv i forhold til ringformede ringlygter.
  • Belysning med reducerede skygger, men stadig tilstrækkelige skygger til forbedrede kontraster.
Tekniske data
Type Fiberoptisk ringlygte
Diameter (engelsk) 3,7''
Diameter (metrisk) 94 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL300LED
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 23 mm
Længde (engelsk) 39,4 tommer
Længde (metrisk) 1000 mm
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre