Få mere at vide
Thermo Scientific™ 6-steds fast vinkel Highconic™ Rotor adaptere
Artikelnummer. p-3139579 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
16 ml rør
Keglefalk
Konisk
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10107881
Brand: Thermo Scientific™ 76002905
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
50mL konisk adapter 75-007-556 kræver gummipuder (leveres med spande). Fjern puderne, når du bruger alle andre størrelsesadaptere.
Brug disse rotoradaptere til at forbinde med runde eller koniske centrifugerør og mikrorørsrør op til 50 ml.
Brug disse 6-pladser faste vinkler Highconic™ Rotoradaptere til at forbinde med centrifugerør op til 50mL. Adapterne rummer runde eller koniske bundrør og mikrorør og fungerer med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
Adapterne kan rumme rør med rund eller konisk bund og mikrorør.
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype Mikrorør
Til brug med (udstyr) HiGhConic™ fast vinkel rotor
Rørstørrelse 1.5 mL