Få mere at vide
Thermo Scientific™ 6-steds fast vinkel Highconic™ Rotor adaptere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Kræver
50mL konisk adapter 75-007-556 kræver gummipuder (leveres med spande). Fjern puderne, når du bruger alle andre størrelsesadaptere.
Brug disse 6-pladser faste vinkler Highconic™ Rotoradaptere til at forbinde med centrifugerør op til 50mL. Adapterne rummer runde eller koniske bundrør og mikrorør og fungerer med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
- Adapterne kan rumme rør med rund eller konisk bund og mikrorør.
- Rotoradaptere fungerer med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel
- Passer til rørstørrelser op til 50 ml
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | HiGhConic™ fast vinkel rotor |
| Rørstørrelse | 50 ml Falcon |