Få mere at vide
Thermo Scientific™ 6-steds fast vinkel Highconic™ Rotor adaptere
Artikelnummer. 10107881 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rørtype:
16 ml rør
Keglefalk
Konisk
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørtype unitSize
10107881 Mikrorør Hver
10676373 Konisk Hver
10085060 16 ml rør Hver
10318612 Keglefalk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10107881 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 76002905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
50mL konisk adapter 75-007-556 kræver gummipuder (leveres med spande). Fjern puderne, når du bruger alle andre størrelsesadaptere.
Brug disse rotoradaptere til at forbinde med runde eller koniske centrifugerør og mikrorørsrør op til 50 ml.
Brug disse 6-pladser faste vinkler Highconic™ Rotoradaptere til at forbinde med centrifugerør op til 50mL. Adapterne rummer runde eller koniske bundrør og mikrorør og fungerer med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
Adapterne kan rumme rør med rund eller konisk bund og mikrorør.
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype Mikrorør
Til brug med (udstyr) HiGhConic™ fast vinkel rotor
Rørstørrelse 1.5 mL