Få mere at vide
6-Piperidinopyridin-2-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10662675 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10119682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-50-4
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.25
MDL nummer MFCD08435860
InChI nøgle ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 6-piperidin-1-yl picolinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 1-6-carboxypyridin-2-yl piperidine, 6-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18524421
SMIL OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%