Få mere at vide
(6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10680454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38109CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-07-5
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD08690242
InChI nøgle WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
IUPAC navn (6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%