Få mere at vide
6-Piperidinonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653085
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10653085 5 g 5g
10641435 250 mg 250mg
10112882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07044DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 120800-50-2
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.25
MDL nummer MFCD03791231
InChI nøgle QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
SMIL OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Piperidinonicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyridin-3-carboxylsyre
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%