Få mere at vide
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Beskrivelse
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| CAS | 24867-26-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H15 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13) |
| SMIL | Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 6-piperidin-1-ylpyrimidin-2,4-diamin |
| Vis mere |