Få mere at vide
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Artikelnummer. 17993236
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993236 25 mg
16676122 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
CAS 24867-26-3
Analyt- eller komponentnavne 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H15 N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E
InChI formel InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
SMIL Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 193.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 193,1327 g/mol