missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(Piperidin-1-yl)pyridin-3-ylboronic Acid Hydrochloride Salt (Technical Grade), TRC
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Piperidin-1-yl)pyridin-3-ylboronic Acid Hydrochloride Salt |
| Molekylær formel | C10H15BN2O2 • HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BN2O2.ClH/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13;/h4-5,8,14-15H,1-3,6-7H2;1H |
| SMIL | OB(O)C(C=C1)=CN=C1N2CCCCC2.Cl |
| IUPAC navn | (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)boronic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.043646 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion