missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Phosphoglucono-Delta-lactone, TRC

Artikelnummer. 30420341
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420341 10 mg
30420711 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35374010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2641-81-8
Molekylær formel C6H11O9P . xNH 3
Molekylvægt (g/mol) 258.12
Synonym D-Gluconic Acid δ-Lactone 6-(Dihydrogen Phosphate) Ammonium Salt, 6-Phospho-D-glucono-1,5-lactone, 6-Phosphoglucono-δ-lactone Ammonium Salt, δ-Gluconolactone 6-Phosphate Ammonium Salt
SMIL O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1=O)COP(O)(O)=O)O)O.O=C2[C@@H]([C@H]([C@H](O2)[C@@H](COP(O)(O)=O)O)O)O.N.N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Phosphoglucono-delta-lactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H11O9P.2H3N/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2*2-5,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);2*1H3/t2-,3-,4-,5-;2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.