Få mere at vide
6-Phenylpyrid-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644965
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10644965 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10537854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644965 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21114CB
Kemiske identifikatorer
CAS 126370-67-0
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.22
MDL nummer MFCD04114197
InChI nøgle FLIQYTXJLWGVBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenyl-3-pyridinamine, 5-amino-2-phenylpyridine, 6-phenylpyrid-3-ylamine, 3-amino-6-phenylpyridine, 3-pyridinamine,6-phenyl, 6-phenyl-pyridin-3-ylamine, 6-phenylpyridine-3-amine, 6-phenyl-3-pyridylamine, acmc-1c4ss, 5-amino-2-phenyl pyridine
PubChem CID 2762877
IUPAC navn 6-phenylpyridin-3-amin
SMIL NC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 6-Phenylpyrid-3-ylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.