missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Phenylphenathridin-3,8-diamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine |
| CAS | 52009-64-0 |
| Molekylær formel | C19 H15 N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2 |
| SMIL | Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24 |
| IUPAC navn | 6-phenylphenanthridin-3,8-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vægt | 285.1266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?