Få mere at vide
6-Phenylnicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10547854 250 mg 250mg
10295404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21116CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39065-54-8
Molekylær formel C12H8N2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD06637420
InChI nøgle OSRYUVXCTNUGRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12576518
IUPAC navn 6-phenylpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenylnicotinonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%