Få mere at vide
6-Phenylnikotinsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712473
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712473 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10487222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 29051-44-3
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD03086128
InChI nøgle DLFLQXUYRFIFOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl, 6-phenyl-nicotinic acid, 2-phenyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-phenyl nicotinic acid, acmc-1cmxf, 2-phenyl-5-carboxypyridine, 3-carboxy-6-phenylpyridine, 2-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 120118
IUPAC navn 6-phenylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenylnicotinic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 95%