Få mere at vide
6-Phenylnicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306404
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306404 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10011174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63056-20-2
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD03086130
InChI nøgle HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 2764562
IUPAC navn 6-phenylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenylnicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%