Få mere at vide
(6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10755915
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10755915 1 g 1g
10021604 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755915 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21109DA
Kemiske identifikatorer
CAS 4634-09-7
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.23
MDL nummer MFCD03086132
InChI nøgle RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 22254216
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 185.23
Procent renhed 97%