Få mere at vide
6-Phenyl-2-thiouracil, TRC
Artikelnummer. 17983435
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983435 1 g
17961535 50 mg
17972875 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3371051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36822-11-4
Molekylær formel C10 H8 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 204.248
Synonym Uracil, 6-phenyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 6-Phenyl-2-thiouracil, 6-Phenylthiouracil, Fenucil, NSC 163991, NSC 42600
IUPAC navn 6-phenyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
SMIL O=C1NC(=S)NC(=C1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenyl-2-thiouracil
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
Formel vægt 204.0357