Få mere at vide
6-Phenyl-2-thiouracil, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Phenyl-2-thiouracil |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14) |
| Formel vægt | 204.0357 |