Få mere at vide
6-Phenyl-2-hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490471
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490471 1 g 1g
11400481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490471 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20019.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34298-75-4 | C12H14 | 158.244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34298-75-4
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.244
MDL nummer MFCD00026982
InChI nøgle BYQGPSNMZZGRQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenyl-2-hexyne, hex-4-yn-1-ylbenzene, 1-phenyl-4-hexyne, acmc-20alxr, methyl 3-phenylpropyl acetylene
PubChem CID 3251198
IUPAC navn hex-4-ynylbenzen
SMIL CC#CCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenyl-2-hexyne
Mængde 1 g
Formel vægt 158.25
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Phenyl-2-hexyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hexyn-1-ylbenzene