missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Phenyl-1-hexanol, 97%

Artikelnummer. 10720591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10720591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10720591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308470010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2430-16-2 | C12H18O | 178.28 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Phenyl-1-hexanol
Navn note 97%
CAS 2430-16-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 154°C to 155°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H18O
Lineær formel C6H5(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.5100 to 1.512
MDL nummer MFCD00014063
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym 6-phenyl-1-hexanol, benzenehexanol, 6-phenylhexanol, 6-phenyl-n-hexanol, zlchem 717, acmc-20alxt, 6-phenyl hexanol-1, 6-phenyl-hexan-1-ol
InChI nøgle FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 6-phenylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 178.28
PubChem CID 520110
Formel vægt 178.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.