Få mere at vide
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Artikelnummer. 30410561
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30410561 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30410561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3210732.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-76-9
Molekylær formel C9 H9 N5
Molekylvægt (g/mol) 187.2
Synonym s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
IUPAC navn 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMIL Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Formel vægt 187.0858