Få mere at vide
6-Phenoxypyridin-3-amin, TRC
Artikelnummer. 30410074
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410074 1 g
30412683 100 mg
30423772 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3188981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25194-67-6
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.2
Synonym 6-Phenoxy-3-pyridinamine, 2-Phenoxy-5-aminopyridine, 3-Amino-6-phenoxypyridine, 5-Amino-2-phenoxypyridine
IUPAC navn 6-phenoxypyridin-3-amin
SMIL Nc1ccc(Oc2ccccc2)nc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenoxypyridin-3-amine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O/c12-9-6-7-11(13-8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,12H2
Formel vægt 186.0793