Få mere at vide
6-phenoxynikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722093
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722093 250 mg 250mg
10059221 1 g 1g
10457744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722093 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 51362-38-0
Molekylær formel C12H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.208
MDL nummer MFCD02682068
InChI nøgle GFEUNYLQJDQNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenoxy, 6-phenoxynicotinicacid, 6-phenoxy-nicotinic acid, 2-phenoxypyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-phenoxy, 6-phenyloxy-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2776497
IUPAC navn 6-phenoxypyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenoxynicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.21
Procent renhed 97%