Få mere at vide
6-phenoxy-3-pyridinamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321825
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10321825 25 g 25g
10292392 1 g 1g
10314282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19614EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25194-67-6
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD01692449
InChI nøgle DETKIRMPBJPJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenoxy-3-pyridinamine, 3-amino-6-phenoxypyridine, 5-amino-2-phenoxypyridine, pyridine, 5-amino-2-phenoxy, 6-phenoxypyridine-3-amine, 3-pyridinamine,6-phenoxy, 3-pyridinamine, 6-phenoxy, 6-phenoxy-pyridin-3-ylamine, 6-phenoxy-3-pyridylamine, 2-phenoxy-5-aminopyridine
PubChem CID 212856
IUPAC navn 6-phenoxypyridin-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenoxy-3-pyridinamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 25 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 95%