Få mere at vide
6-Perdeoxy-6-perchloro-Gamma-cyclodextrin, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Perdeoxy-6-perchloro-gamma-cyclodextrin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H72Cl8O32/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-48,57-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1 |
| Formel vægt | 1440.1515 |