Få mere at vide
6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31431738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31431738 100 g
31431001 10 g
31430719 25 g
31427468 500 g
31421350 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31431738 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12372100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one
CAS 705-86-2
Molekylær formel C10H18O2
MDL nummer MFCD00006649
Mængde 100 g
SMIL O=C1CCCC(CCCCC)O1
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Procent renhed 97%