missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30427953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427953 100 mg
30422161 50 mg
30418487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO858828100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 22540-50-7
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym Nipecotic Acid, 6-oxo- (8CI), 6-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid, 2-Oxopiperidine-5-carboxylic Acid, 2-Piperidone-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2-piperidone
IUPAC navn 6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)NC1

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 143.0582
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.